Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. Tyvek™ 500 Boot Covers are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
275.00€ - 326.00€
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tyvek
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de tapón Parte superior elástica con cordones de fijación
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de suela Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de suela Precio Cantidad y disponibilidad  
11763083
Ver documentos
DuPont™
D13395724
Standard
275.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
11803510
Ver documentos
DuPont™
D13395989
Antideslizante
326.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Knee-length overboot available in white.
  • Fixation ties.
  • Available in one size.
  • With elasticated top and stitched internal seams.
  • Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols.
  • Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
  • Ultra-low-linting and antistatically treated.
  • Available with standard or slip-retardant sole.
  • Applications include:
    • Pharmaceutical Handling
    • Chemical Protection
    • Lead and Asbestos Abatement/Remediation
    • General Maintenance/Operations
    • Spray Painting
    • General Clean-up
Especificaciones
Especificaciones
Universal
Blanco
Parte superior elástica con cordones de fijación
200/paquete
480 mm
Cubrezapatos
Tyvek
Single-use
Categoría III de EPI, EN 1149-5
18.9 in.
Agua