Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Lab Coats
Tyvek™ Lab coats offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
373.00€
Especificaciones
Tipo de producto Chemical Resistant Lab Coat
Sexo Unisex
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Estilo de manguito Elástico
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16367381
Ver documentos
DuPont™
D15534010
Small
373.00€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
16377381
Ver documentos
DuPont™
D15534011
Medium
373.00€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
16387381
Ver documentos
DuPont™
D15534012
Grande
373.00€
paquete de 50
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
16397381
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15534014
2X-Large
373.00€
paquete de 50
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Permeable to both air and water vapour
  • Offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size)
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB (6-B)
  • EN 14126 (barrier to infective agents)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on both sides
  • Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting, and general clean-up
Especificaciones
Especificaciones
Chemical Resistant Lab Coat
Blanco
Elástico
No estéril
Cosido
Unisex
Zipper
Limited-use
Chemicals