Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
210.00€ - 217.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de suela | Anti-slip |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN1149-5 |
Tipo de producto | Cubrezapatos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11793113
|
DuPont™
D13398565 |
36-42 |
217.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11773113
|
DuPont™
D13398551 |
Talla 42 a 46. |
210.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Slip-retardant sole.
- Stitched internal seams.
- With elasticated ankle.
- White.
- Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides (excludes anti-slip sole).
- Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols.
- Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
- Ultra-low-linting and antistatically treated.
- Applications include:
- Pharmaceutical Handling
- Chemical Protection
- Lead and Asbestos Abatement/Remediation
- General Maintenance/Operations
- Spray Painting
- General Clean-up
Especificaciones
Blanco | |
Anti-slip | |
EN1149-5 | |
Cubrezapatos |