Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
Descripción
- Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia
- Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad li>Adecuado para su uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9)
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Grande |
Material | HDPE |
Color | Blanco |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de tapón | Ties |
Tipo de suela | Slip-resistant |
Modelo | IC 458 |
Tipo de costura | Con costura doble |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Tipo de producto | Boot Covers |