Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
256.00€ - 265.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Controlled Environments Gown |
---|---|
Material | Polyethylene |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Hook and Loop |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17876865
|
DuPont™
D15542351 |
X-Small |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17856865
|
DuPont™
D15542352 |
Small |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17866865
|
DuPont™
D15542353 |
Medium |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17836865
|
DuPont™
D15542354 |
Grande |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17846865
|
DuPont™
D15542355 |
X-Large |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17826865
|
DuPont™
D15542356 |
2X-Large |
256.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17886865
|
DuPont™
D15542357 |
3X-Large |
265.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Especificaciones
Controlled Environments Gown | |
Blanco | |
Single-use | |
Knit | |
Manga larga |
Polyethylene | |
Hook and Loop | |
No estéril | |
Yes | |
Autoclavable |