Learn More
DuPont™ Capucha Tyvek™ IsoClean™ con máscara incluida
Capucha duradera y cómoda con máscara incluida que proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa.
Marca: DuPont™ D15553188
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Abertura facial sellada para un nivel bajo de emisión de partículas
- Plegado de forma aséptica
- Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
- Los accesorios se envasan individualmente en doble envase
- La máscara incluida es una máscara para sala limpia estéril azul fabricada con una capa exterior de polietileno plisada con una anchura de 17,5 cm. Tenga en cuenta que no es una máscara de EPI (por ejemplo, no es una máscara FFP1, 2 o 3).
Especificaciones
Campana | |
Ties with Loops | |
Sellado | |
ISO 11137-1, ISO Class 5 |
Talla única | |
Sellado | |
Estéril | |
Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados. |