Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ Isoclean™ IC 193 B WH DS
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- La capucha se ajusta a una máscara médica y tiene lazos
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
- El sistema de envasado sirve como elemento clave para la reducción del riesgo de contaminación al transferir prendas a zonas limpias
- Muy usado en salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Cintura elástica en la espalda |
Estilo de tobillo | Botas integradas |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |