Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
Hooded gamma-sterilized coveralls are aseptically folded and feature bound internal seams, integrated overboots with a slip-retardant sole, tunnelled elastication at wrists and ankles, elasticated waist at back, Tyvek™ covered elasticated thumb loops, and a storm flap.
422.00€ - 454.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17809413
![]() |
DuPont™
D15560743 |
Small |
422.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17899403
![]() |
DuPont™
D15560744 |
M |
422.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17889403
![]() |
DuPont™
D15560745 |
L |
422.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17839413
![]() |
DuPont™
D15560746 |
XL |
422.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17879413
![]() |
DuPont™
D15560747 |
2XL |
422.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17869413
![]() |
DuPont™
D15560748 |
3XL |
454.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Gamma-sterilized
- Bound internal seams
- Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- Sterilized by gamma-irradiation
- Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
- Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
- Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
Especificaciones
Cleanroom Coveralls | |
Tyvek™ | |
Single-use | |
Attached Boots | |
Hooded | |
Zipper | |
Estéril | |
Sí |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Finger Loops | |
Attached | |
Bound | |
Particle | |
D15560 |