Learn More
DuPont™ Cubrezapatos antideslizantes Tyvek™ IsoClean™
Fabricado con polietileno de alta densidad, Tyvek™ IsoClean™ proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos.
146.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Modelo | IC451S00 |
Tipo de costura | Con costura doble |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16428363
|
DuPont™
D15531632 |
Grande |
146.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16438363
|
DuPont™
D15531633 |
M |
146.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia
- Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad li>Adecuado para su uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9)
Especificaciones
Blanco | |
IC451S00 | |
(EU) 2016/425, EN 14126 |
No estéril | |
Con costura doble |