Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert azul
De HDPE no tejido. La capucha de 3 piezas ofrece un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar, mientras que la amplia zona de la entrepierna proporciona libertad de movimiento.
Marca: DuPont™ D14936731
1019.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
Especificaciones
Mono con capucha | |
Tyvek&trade | |
Elástico | |
Elástico | |
Elástico | |
Cosido | |
Abrasion | |
De 108 a 116 cm |
XL | |
Azul | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
Categoría III, Tipos 5 y 6 | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |