Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio con cuello Tyvek™ PL30NP
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio con cuello DuPont™ Tyvek™ PL30 están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
Marca:  DuPont™ D13495990
53.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12382259
  • 68.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Sin silicona añadida
  • Con 5 cierres a presión
  • Puños elásticos (no acanalados)
  • Costuras internas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medio
Blanco
Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425, prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB [6-B], EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), tratamiento antiestático (EN 1149-1) en ambos lados
HDPE hilado por evaporación
Con cuello y cierres a presión, sin bolsillos, con puños elásticos y costuras internas
Manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general