Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67355.MC
Cantidad | 100 mg |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
5466-89-7 | |
C10H12O3 | |
3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona; |
Especificaciones
100 mg | |
98 % | |
C10H12O3 | |
3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona; | |
U-0521, 98 % |
Blanco | |
5466-89-7 | |
180,20 | |
De 79 a 81° | |
Sólido |