Learn More
Sampling Systems™ Dosificador U-D.
Ideal para muestrear con precisión volúmenes específicos de líquidos. El Dosificador U-D Sampling Systems™ está diseñado específicamente para el muestreo de dosis unitaria de líquidos en la industria farmacéutica.
Marca:  Sampling Systems™ 5010A-600
Código de producto. 15289747
  • 4460.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Cuerpo del tomamuestras en Acero Inoxidable 316L
  • La cámara de muestras está diseñada para que el exterior de la jeringa no esté contaminada durante el muestreo
  • Por lo tanto, la jeringa puede usarse como recipiente de transporte para llevar las muestras al laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
5 mL
600 mm