Learn More
Asecos™ Armarios de seguridad para debajo de la mesa tipo UB-S-90
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Modelo de puerta | Bloqueo |
Descripción
- Aprovecha el espacio libre debajo de la campana extractora de humos.
- Disponible en una gama de tamaños y configuraciones para habilitar la máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades del usuario y a las condiciones estructurales
- Sistema DE CIERRE SUAVE: independientemente de la fuerza que tenga al deslizar el cajón, gracias a los mecanismos de resorte el cajón se cierra suave y silenciosamente
- Altura interior maximizada para una gran capacidad de almacenamiento
- Conexión sin problemas a los tubos de suministro y eliminación
- Sin uso no autorizado: puertas y cajones con cerradura con un indicador de estado de bloqueo integrado (rojo/verde) para señalizar el estado de bloqueo
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
- Disponible con cajones integrados, cajones de segundo nivel y sumideros colectores inferiores
- Seguro: cajones equipados con cable de tierra que incluye abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Fácil de usar y seguro: las puertas permanecen abiertas en cualquier posición, el interior de los cajones es completamente visible
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Acero | |
Bloqueo | |
Revestimiento de polvo |
Gris claro | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables |