Learn More
Greiner Bio-One Tapas para microplacas de poliestireno de perfil ultrabajo
Se utiliza para microplacas de perfil bajo de formato alto
115.11€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Anillos de condensación | No |
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 5 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10398623
![]() |
Greiner Bio-One
691101 |
No estéril |
115.11€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Ofrecen protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y cultivo celular
- Compatible con una amplia gama de diferentes microplacas
Especificaciones
Transparente | |
No | |
5 |
Poliestireno | |
100 | |
Una variedad de microplacas, especialmente adecuadas para microplacas de perfil bajo y formato alto |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.