Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación Ultracomp eBeads™
Están diseñados para su uso en compensación con todos los fluorocromos que se excitan mediante las líneas de láser ultravioleta, violeta, azul, verde, verde-amarillo y rojo. UltraComp eBeads™ reacciona con anticuerpos de ratón, de rata y de hámster y es independiente de la cadena ligera de inmunoglobulina. 1 gota (50 μl)/prueba.
395.00€
Especificaciones
Línea de productos | eBeads™ |
---|---|
Tipo de producto | Gránulos de compensación |
Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
Alertas:
Contiene azida sódica
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16881320
|
Invitrogen™
01-2222-42 |
100 pruebas | |||||||
Descripción
- Cada gota de partículas contiene una población positiva que captura cualquier anticuerpo de ratón, rata o hámster y una población negativa que no reacciona con anticuerpos
- Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color en experimentos de citometría de flujo de varios colores
- Compatibles con todos los fluorocromos excitados por el láser ultravioleta (355 nm) o violeta (405 nm)
- Se deben utilizar con tampones de tinción estándar que contengan PBS o HBSS, proteínas como BSA o FBS y azida sódica. No se debe utilizar ninguna otra adición.
Especificaciones
eBeads™ | |
Gránulos de compensación | |
Citómetro de flujo |