Learn More
Buerkle™ Gafas protectoras Ultraflex
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color de la montura:Azul
Descripción
Gafas con patillas sin bisagra con extremo suave para poner solas o encima de otras gafas. Aúna las ventajas de las gafas de patilla con la comodidad de las cintas. El concepto de patilla flexible le permite adaptarse a las situaciones de uso más diversas, con o sin gafas correctoras. DIN EN 166 - 168 y 170.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 166 - 168 and 170 |
Tinción de lente | claro |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Protección ocular |
Color de marco | Azul |
N.° por paquete | Unidad |