Learn More
Qsonica Convertidor homogeneizador ultrasónico
El convertidor homogeneizador ultrasónico Qsonica funciona con los homogeneizadores ultrasónicos Microson XL2000 o Sonicator 3000 para transformar las señales eléctricas en vibraciones mecánicas.
296.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para transformar la señal eléctrica en vibración mecánica |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15142889
|
Qsonica
K4 |
Sonicator™ Q500 y Q700 | Cable convertidor |
296.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Para su uso con homogeneizadores ultrasónicos Microson™ modelo XL2000 o Sonicator™ 3000
- Transforma la señal eléctrica en vibraciones mecánicas
Especificaciones
Ideal para transformar la señal eléctrica en vibración mecánica |