Learn More
uvex Gafas de seguridad Ultrasonic
El componente suave y flexible proporciona una protección lateral completa incluso en gafas de graduación.
18.90€
Especificaciones
Tinción de lente | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10355772
|
uvex
9302245 |
Gris, naranja |
18.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10228092
|
uvex
9302285 |
Negro, gris |
18.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Gafas de visión amplia con una comodidad excepcional gracias a la combinación de componentes suaves y duros
- Diseño ligero con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- El revestimiento Supravision Excellence evita el empañamiento en el interior y es extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior
- Puede utilizarse con la mayoría de las gafas graduadas
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato | |
Policarbonato |
Gafas protectoras de seguridad | |
Reusable | |
Estándar |