Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision™ Quanto HRP
Código de producto. 12684017 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
60mL
125mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
60 ML
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB aumenta la rentabilidad y mejora la tinción, ya que ayuda a los laboratorios a seleccionar el anticuerpo que mejor se adecúe a cada prueba.
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB.
UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología micropolimérica presenta grandes ventajas con respecto a los sistemas de IHQ convencionales, ya que permite que el “detector” penetre fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo así al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir los antígenos presentes en la membrana y el citoplasma. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, por lo que resulta versátil y fácil de utilizar. El ruido de fondo que se produce por la unión inespecífica a moléculas de biotina endógenas se elimina porque el sistema UltraVision Quanto no emplea biotina ni avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. En última instancia, UltraVision Quanto proporciona al usuario un sistema de detección inmunohistoquímico rápido, sencillo y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos generalmente difíciles de visualizar.
  • Sensibilidad mejorada al tiempo que se reduce la tinción de fondo: puede utilizarse tanto con marcadores de rutina como de baja expresión
  • Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo
  • Reducción del coste por prueba: Quanto continúa siendo uno de los sistemas más asequibles del mercado
  • Tiempos de incubación más cortos: tiempos de respuesta más rápidos
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: peroxidasa
  • Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye: TL-060-HL: 60 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polímero HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-HL: 125 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB),
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 125mL
Incluye 125 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de bloqueo Ultra V (TA-125-UB)
Cromógeno No proporcionado
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Requisitos de almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y a 8 °C. Todos los componentes mantienen la estabilidad durante 18 meses.
Enzima peroxidasa
Substrate No proporcionado
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UltraVision Quanto Detection
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide