Learn More
Emballator UN Approved Cans
Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.
POA - 7.13 EUR
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||
11394405
![]() |
Emballator
48H0517-410-300 |
5 L | 296 mm | ||||||
11364405
![]() |
Emballator
48H2511-610N |
25 L | |||||||
11354355
![]() |
Emballator
48H1048-510-998F |
10 L | 310 mm |
7.13 EUR
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
||||
11304415
![]() |
Emballator
48H0523-410-300 |
5 L | 306 mm | ||||||
Descrizione
- Material: HDPE, approved for food contact
- Color: Nature
- UN Approved tamper evident closure
- Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Specifica
UN Approved Can | |
Natural | |
HDPE |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.