Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio unisex 65 % poliéster/35 % algodón
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
Grande
XL
2XL
3XL
Longitud (métrico):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Descripción
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Bolsillo de camisa con bolsillo para bolígrafo integrado
- Parte delantera ajustada con corchetes ocultos
- Orificio de ventilación trasero individual que facilita el movimiento
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio unisex |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | 65 % poliéster/35 % algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
N.º de bolsillos | 3 |
Incluye | Orificio de ventilación trasero individual con pestillo delantero oculto y 3 bolsillos de conexión |
Longitud (métrico) | 132cm |
Estructura | 65% Polyester/35% Cotton |