Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio unisex 65 % poliéster/35 % algodón
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
Grande
XL
2XL
3XL
Longitud (métrico):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Descripción
Batas de laboratorio, unisex
Lavables a 85°C.
Fabricadas conforme a los estándares de más alta calidad, las batas de laboratorio
unisex Fisherbrand son un producto exclusivo de Fisher Scientific. Fabricadas en tejido de polialgodón preencogido de alta calidad, son adecuadas para lavado industrial
a temperaturas de hasta 85°C. Incluyen dos bolsillos inferiores, bolsillo superior con accesorio para bolígrafo integrado, parte delantera con cierre de velcro oculto, abertura simple en la parte posterior para facilitar el movimiento. Este producto no es un producto EPI.
Lavables a 85°C.
Fabricadas conforme a los estándares de más alta calidad, las batas de laboratorio
unisex Fisherbrand son un producto exclusivo de Fisher Scientific. Fabricadas en tejido de polialgodón preencogido de alta calidad, son adecuadas para lavado industrial
a temperaturas de hasta 85°C. Incluyen dos bolsillos inferiores, bolsillo superior con accesorio para bolígrafo integrado, parte delantera con cierre de velcro oculto, abertura simple en la parte posterior para facilitar el movimiento. Este producto no es un producto EPI.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio unisex |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | 65 % poliéster/35 % algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
N.º de bolsillos | 3 |
Incluye | Orificio de ventilación trasero individual con pestillo delantero oculto y 3 bolsillos de conexión |
Longitud (métrico) | 124cm |
Estructura | 65% Polyester/35% Cotton |