Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de algodón unisex
GREENER_CHOICE
Los puños abiertos proporcionan un ajuste cómodo y sin restricciones
17.80€ - 18.95€
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Sexo Unisex
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15887101
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181592
Pequeño 44,1 in
17.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15897101
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181593
Medio 44,9 in
18.03€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15807111
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181594
Grande 45,7 in
17.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15817111
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181595
XL 46,5 in
18.95€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15827111
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181596
XXL 47,2 in
17.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15837111
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181597
XXXL 48,0 in
17.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con 100 % algodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Cierre frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Especificaciones
Especificaciones
General Purpose Lab Coat
Algodón
A presión
Reusable
3
Unisex
Blanco
Recto
No estéril
En punta estándar