Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de algodón unisex
Código de producto. 13161731
Medio, Entre 101,6 y 104,14 cm
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 124 a 129 cm
Entre 101,6 y 104,14 cm
Entre 106,68 y 111,76 cm
Entre 116,84 y 121,92 cm
Entre 91,44 y 96,52 cm
Combine profesionalidad y funcionalidad con las batas de laboratorio de algodón unisex Logistik™. Disponibles en tallas desde la pequeña hasta la 2XL, las batas son completamente de algodón, unisex y cuentan con ventilación trasera para un ajuste más cómodo.
  • Unisex
  • Algodón puro
  • Abrochado frontal oculto
  • Algodón de 305 g 2 heritage 3111
  • Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo de producto Bata de poliéster para laboratorio
Tamaño Medio
Sexo Unisex
Material Carbono
Color Blanco
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tamaño del tórax (métrico) Entre 101,6 y 104,14 cm
Incluye Tres bolsillos plastones
Longitud (métrico) 105 cm
Estructura 100 % algodón
Título del producto
Logistik™ Batas de laboratorio de algodón unisex >