Learn More
Welch™ Sistema de bomba de diafragma univac
Estructura fácil de mantener. El sistema de bomba de diafragma Welch™ univac se ha desarrollado especialmente para redes de vacío.
Marca:  Welch™ 112223
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12813453
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Estructura de tres etapas de 4 bombas de diafragma resistentes a productos químicos asignadas
  • Estructura fácil de mantener
  • Cada bomba de diafragma incluye una válvula de lastre de gas
  • Portátil, ahorro de espacio, con placa de cubierta
  • Desarrollado especialmente para redes de vacío
  • Velocidad de bombeo: 300/333 l/min
  • Consumo de energía: 4 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 A
MPKC 2403 T
50/60 Hz
65 cm
38 cm
400 V
95 cm
300/333 l/min
25,5 in
14,9 in
Sistema de bomba