Learn More
Solución de indicador universal, pH de 4 a 10, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Universal indicator solution |
CAS | 34722-90-2 |
Fórmula molecular | C27H27Br2NaO5S |
Número MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Número UN | UN1170 |
Clave InChI | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Nombre IUPAC | sodio;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-metil-4-oxo-5-propan-2-ilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2-sulfofenil)metil]-3-metil-6-propan-2-ilfenolato |
Peso molecular (g/mol) | 646.37 |
PubChem CID | 102183223 |