Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca universal
Para casi todos los bidones y otros recipientes con abertura de 48–75 mm de diámetro, independientemente de la rosca correspondiente. El adaptador de rosca se puede montar rápida y fácilmente con tornillos de sujeción, y se puede utilizar para diferentes aberturas de recipientes.
Marca: Buerkle™ 5601-0120
Descripción
- Con rosca de conector G2 para conexiones roscadas de bidón Bürkle y bombas con diámetro de tubo de inmersión de hasta 32 mm
- Material: acero inoxidable AISI 304 y junta de ePTFE
- Altura mín. de la abertura del recipiente 6 mm, máx. 55 mm
- Volumen de suministro: adaptador universal con junta ePTFE, llave de montaje
Especificaciones
Bombas Buerkle | |
Acero inoxidable | |
No estéril |