Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en T
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
5.51€ - 95.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Forma | Forma de T |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12569746
|
Kartell™
7045900 |
Orificio 1,6mm | 10/paq. |
5.51€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11904359
![]() |
Kartell™
7046100 |
Orificio 4,4mm | 10/paq. |
7.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12090582
![]() |
Kartell™
7046200 |
Orificio 6,3mm | 10/paq. |
9.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12519666
![]() |
Kartell™
0046100 |
Orificio 4,4mm | 100/paq. |
95.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12573297
|
Kartell™
0046000 |
3,7mm | 100/paq. |
61.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD | |
Polipropileno | |
Forma de T |
Esterilizable en autoclave | |
Adecuado para productos alimenticios | |
Conectores de tubos cilíndricos en T |