Learn More
Kinesis™ Sistema de empalme LiteTouch™ de 3,17 mm (1/8 pulg.), tuerca PEEK
Asegure una conexión hermética a las fugas
Marca:  Kinesis™ 01939-46
Código de producto. 13044160
  • 64.35€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Especificaciones
Tuerca
De 10 a 32 UNF
PEEK
Encaja en tubos con D.I. de 0,13 pulg.
Sistema de empalmes LiteTouch