Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
130.00€ - 204.88€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla con cajones |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Criocajas estándar de 2 pulg. |
Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT vertical |
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15729549
|
Fisherbrand™
UFD-332 |
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 419 x 181 x 140 mm |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15739549
|
Fisherbrand™
UFD-342 |
12 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 419 x 240 x 140 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15749549
|
Fisherbrand™
UFD-352 |
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 419 x 300 x 140 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15759549
|
Fisherbrand™
UFD-442 |
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 559 x 240 x 140 mm |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15769549
|
Fisherbrand™
UFD-452 |
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 559 x 300 x 140 mm |
204.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15779549
|
Fisherbrand™
UFD-462 |
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 559 x 359 x 140 mm |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15789549
|
Fisherbrand™
UFD-542 |
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | 679 x 240 x 140 mm |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Holds standard cryoboxes
- Drawers offer easy-access to the boxes
- Made of high quality stainless steel
Especificaciones
Gradilla con cajones | |
Acero inoxidable | |
Criocajas estándar de 2 pulg. | |
Congelador ULT vertical |