Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracilo, + 99 %
Código de producto. 15199193
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-22-8
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00006016
Clave InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil
Absorbancia 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Punto de fusión 335.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 24,312
Índice Merck 15,10035
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Espectrofotometría 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Uracilo, + 99 % >