Learn More
Urea, multicomponente, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15528274
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
CAS 57-13-6
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular CH4N2O
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.32kg
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nombre IUPAC urea
Peso molecular (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Grado Multicomponente/USP