Learn More
Ácido úrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021134
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Uric acid acts as a strong reducing agent (electron donors) and potent antioxidant. It is used as a precursor in cell culture systems and in cosmetics. Further, it is useful for serum-free medium supplement. In addition to this, it is used as a reagent in the determination of uricase and tungstate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido úrico actúa como un agente reductor fuerte (donantes de electrones) y un antioxidante potente. Se utiliza como precursor en sistemas de cultivo celular y en cosméticos. También es útil en el suplemento de medio sin suero. Además, se utiliza como reactivo para determinar la cantidad de uricasa y tungstato .
Solubilidad
Soluble en una solución de 1 m de hidróxido de sodio. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Estable. Incompatible con otros materiales como ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-93-2
Fórmula molecular C5H4N4O3
Peso molecular (g/mol) 168.112
Número MDL MFCD00005712
Clave InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.89
Cantidad 25 g
Beilstein 156158
Índice Merck 14,9875
Información de solubilidad Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 99%