Learn More
Uridina, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Marca: MP Biomedicals 0210321680
Cantidad | 100 g |
---|
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
58-96-8 | |
244.203 | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
C9H12N2O6 | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
89495556 | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O |
Especificaciones
Uridine | |
Blanco | |
C9H12N2O6 | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O | |
244.203 | |
244.2 |
58-96-8 | |
∽99% | |
100 g | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona | |
89495556 | |
Polvo |