Learn More
USP33 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12060-2-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829553
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA43 or Twist neighbor protein (Twistnb)belongs to the eukaryotic RPA43 RNA polymerase subunit family. It catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates.Twistnb is the component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. It is widely expressed in all fetal and adult tissues, with highest expression in fetal lung, liver, and kidney, and low expression in all adult tissues. Twist genes are essential for embryonic development and are conserved from jellyfish to human.
Spécification
Spécification
USP33
Polyclonal
Unconjugated
USP33
Deubiquitinating enzyme 33, hVDU1, KIAA1097, Ubiquitin thiolesterase 33, USP33, VDU1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
170822, 23032, 310960
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R5K2, Q8TEY7
Usp33
USP33 Fusion Protein Ag2695
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis