Learn More
USP44 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Especificaciones
Antígeno USP44
Concentración 0.14 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814734
Ver documentos
Proteintech
15521-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16804734
Ver documentos
Proteintech
15521-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Modification of cellular proteins by ubiquitin is an essential regulatory mechanism controlled by the coordinated action of multiple ubiquitin-conjugating and deubiquitinating enzymes. USP44 belongs to a large family of cysteine proteases that function as deubiquitinating enzymes.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Especificaciones
Especificaciones
USP44
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8C2S0, Q9H0E7
327799, 84101
USP44 Fusion Protein Ag7888
Primary
-20°C
USP44
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Deubiquitinating enzyme 44, Ubiquitin thiolesterase 44, USP44
Usp44
IgG
Antigen Affinity Chromatography