Learn More
USP49 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | USP49 |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16858104
|
Proteintech
18066-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16848104
|
Proteintech
18066-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specifically deubiquitinates histone H2B at ′Lys-120′ (H2BK120Ub). H2BK120Ub is a specific tag for epigenetic transcriptional activation and acts as a regulator of mRNA splicing. Deubiquitination is required for efficient cotranscriptional splicing of a large set of exons.Especificaciones
USP49 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q6P9L4, Q70CQ1 | |
224836, 25862, 316211 | |
USP49 Fusion Protein Ag12697 | |
Primary | |
-20°C | |
USP49 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 49, Ubiquitin thiolesterase 49, USP49 | |
Usp49 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |