Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C500
La serie Uvex C500 establece los estándares en cuanto a protección, comodidad, flexibilidad, tacto y economía.Este guante de seguridad de alta tecnología combina todas estas cualidades con el nivel de protección de corte más alto, nivel 5/C.La espuma UVEX C500 es especialmente adecuada para condiciones de trabajo secas o ligeramente húmedas.
Marca: uvex 6049407
21.80 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "27321" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
HPE | |
ANSI A5 | |
Sí | |
Cut-resistant Gloves | |
100 °C | |
ESPUMA C500 |
Verde lima, Antracita | |
Ambidiestro | |
HPPE, Poliamida | |
7 | |
4X42C |