Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C500
La serie Uvex C500 establece los estándares en cuanto a protección, comodidad, flexibilidad, tacto y economía.Este guante de seguridad de alta tecnología combina todas estas cualidades con el nivel de protección de corte más alto, nivel 5/C.La espuma UVEX C500 es especialmente adecuada para condiciones de trabajo secas o ligeramente húmedas.
Marca:  uvex 6049411
21.71 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "27321" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15397042
  • 22.85€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Buen agarre en entornos secos a ligeramente húmedos
  • Certificados según EN 388:2016 (4 X 4 2 C) y EN 407 (X 1 X X X X)
  • Máxima resistencia al corte de la hoja (nivel 5/C), a la abrasión y al desgarro
  • Comodidad óptima gracias a UVEX Climazone
  • Guante de protección frente a cortes con una comodidad óptima para el usuario
  • Palma y puntas de los dedos protegidas con elastómero de alto rendimiento (HPE) y revestimiento de espuma de agarre suave
  • Muy alto nivel de protección contra cortes con tecnología Uvex Bamboo TwinFlex™ patentada
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2)
    Bamboo TwinFlex™, UVEX™ 3D Ergo y UVEX™ Climazone ofrecen tecnologías de gestión del clima
    Verde lima, Antracita
    Ambidiestro
    HPPE, Poliamida
    11
    Industria automotriz, montaje, transporte/logística, construcción, industria cervecera/bebidas, industria del vidrio o papel, mantenimiento/servicio e industria metalúrgica
    Puntas de los dedo y palma
    HPE
    ANSI A5
    Sí
    Cut-resistant Gloves
    100 °C
    ESPUMA C500