Learn More
uvex Gafas de seguridad I-vo 9160
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color de marco:
Azul, gris
Azul, naranja
Negro, gris
Tinción de lente:
Gris
Marrón
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gafas envolventes con un excelente campo de visión
- Las patillas rectas se ajustan al lado de la cabeza, no detrás de las orejas. Garantizan comodidad y seguridad sin deslizamientos
- Combinan componentes duros y blandos, por lo que son más cómodas en las zonas sensibles de la nariz, las cejas y las orejas
- Las patillas laterales son totalmente ajustables, por lo que el usuario puede adaptarlas para conseguir más protección y comodidad
- 100 % de protección de rayos UV y sin metal
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad I-vo 9160 |
Color de marco | Azul, gris |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |