Learn More
Uvex™ Guantes de seguridad Unilite Thermo
Sólida protección de las manos para condiciones de trabajo frías
13.95€ - 15.56€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
---|---|
Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
Coating Material | Polímero |
Color | Negro |
Acabado exterior | Suave |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15387132
|
Uvex™
6059310 |
10 |
13.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15317142
|
Uvex™
6059308 |
8 |
15.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15327142
|
Uvex™
6059309 |
9 |
15.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) | |
Polímero | |
Suave | |
Elastano | |
Trabajo a bajas temperaturas, en almacenes refrigerados y conducción de carretillas elevadoras | |
Acrílico/lana nueva |
Palma y puntas de los dedos | |
Negro | |
Ambidiestro | |
Cold-resistant Gloves | |
Tejido |