Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-100
La bomba de vacío V-100 es una bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a productos químicos con diseño que ahorra espacio. Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
Marca: BUCHI 11V100000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
- Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
- Diseño ligero y compacto con asa de transporte integrada
- Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
- Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
- Duración máxima debido a: Diseño sólido y estable y modo ECO2 integrado
- Activación/Desactivación regulada por la interfaz I-100, ideal para trabajar con el Rotavapor R-100
- Incluye silenciador y 2 m de tubos de vacío
Especificaciones
10 mbar | |
Bomba de vacío | |
Sistema de vacío | |
Rotavapor | |
100/240 V |
Sin equipo opcional | |
1,5 m³/h | |
IP20 | |
26 libras |