Learn More
Buerkle™ Extensión V4A de Silo-picker
Con las barras de extensión V4A de Silo-picker se pueden recoger muestras a profundidades de hasta 3,5 m. La profundidad de penetración depende del espesor del material a granel.
83.65€ - 106.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Varilla de extensión |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V4A) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción | Equipo para SiloPicker |
Para utilizar con (equipo) | SiloPicker |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10574762
|
Buerkle™
5380-0508 |
50 cm |
83.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10321282
|
Buerkle™
5380-1008 |
100 cm |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Con las barras de extensión V4A de Silo-picker se pueden recoger muestras a profundidades de hasta 3,5 m. La profundidad de penetración depende del espesor del material a granel.
Especificaciones
Varilla de extensión | |
Esterilizable en autoclave | |
SiloPicker |
Acero inoxidable (V4A) | |
Equipo para SiloPicker |