Learn More
Buerkle™ Pharma-picker V4A
El PharmaPicker de acero inoxidable V4A es para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, costosos o activos para su análisis.
Marca: Buerkle™ 5346-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, caros o activos para su análisis Las cantidades de muestra más pequeñas, desde 0,1 ml hasta 2,5 ml se pueden recoger con el PharmaPicker. Solo con cambiar la punta de volumen en el cilindro de recogida por 0,1–1,2 ml o 1,25–2,5 ml se modifica el volumen de muestreo.Especificaciones
PharmaPicker | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma de T | |
Electropulido | |
60 cm |
Acero inoxidable (V4A) | |
Cilindro de recogida | |
De 0,1 a 1,2 ml | |
Pequeñas cantidades de polvo |