Learn More
Gardner Denver Welch™ Paquete de control de bomba de vacío Kit 10 con MRV 100, DN 25 KF
Para bombas de paletas giratorias con bridas KF25. Paquete rentable para controlar la presión de vacío hasta 0,001 mbar.
Marca: Gardner Denver Welch™ 330054
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El paquete de control de vacío está formado por:
- Controlador de vacío MRV100
- Sensor de vacío PIZA111cr-GOLD
- Pieza en T de medición KF25/16
- válvula de solenoide de 2 vías
- Abrazaderas, anillos de centrado y adaptadores
- Conexiones eléctricas
Especificaciones
DN 25 KF | |
Bombas de paletas giratorias con bridas KF25 | |
Kit de control de vacío |