Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
1260.00€ - 2515.00€
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient to -105°C
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
18814171
Ver documentos
BUCHI
11080162
Advanced Vacuum Control
2515.00€
cada uno
30130643
Ver documentos
BUCHI
11080161
Ultimate Vacuum
1260.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Especificaciones
Especificaciones
Benchtop Freeze Dryer
0
Acero inoxidable
220/240 V
4.5 L
Ambient to -105°C
North America