Learn More
PUMP DRY RUN 1 VACUUM 230V 50HZ 320MM X 390MMflow 9.5 / 11.2 m3/h pressure 5 x 10-2 mbar scroll
Marca:  Welch Ilmvac 460004
PUMP DRY RUN 1 VACUUM 230V 50HZ 320MM X 390MMflow 9.5 / 11.2 m3/h pressure 5 x 10-2 mbar scroll
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Código de producto. 11897323