Learn More
Welch Ilmvac Vacuum pump Welch-Ilmvac P 4 E rotary vane 405mm x 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 77/92L/mx 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 77/92L/m
Marca:  Welch Ilmvac 321002
Vacuum pump Welch-Ilmvac P 4 E rotary vane 405mm x 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 77/92L/mx 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 77/92L/m
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Código de producto. 12935134