Learn More
Ácido valérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
27.64€ - 98.99€
CAS 109-52-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004413
Clave InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nombre IUPAC ácido pentanoico
SMILES CCCCC(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11483890
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16238.AE
100 ml
27.64€
100 ml
11483347
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16238.AP
500mL.
34.77€
500 ml
11493347
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16238.0F
2500mL.
98.99€
2500 ml
Descripción
Descripción
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido valérico, se utiliza como atrayente sexual del gusano de la remolacha azucarera, Limonius californius. Se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de sabores y perfumes, lubricantes de tipo éster, plastificantes y estabilizadoras de vinilo. Es un aditivo alimentario utilizado como sustancia aromatizante sintética y adyuvante. Es un ingrediente inerte en el control de plagas.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
109-52-4
102.133
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
7991
ácido pentanoico
C5H10O2
MFCD00004413
valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
CHEBI:17418
CCCCC(=O)O
Especificaciones
Valeric acid
de -34 °C
C5H10O2
MFCD00004413
969454
valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
ácido pentanoico
7991
102.13
0,938
Desagradable
109-52-4
De 184 °C a 186 °C
CH3(CH2)3CO2H
UN3265
14,9904
It is soluble in water.
CCCCC(=O)O
102.133
CHEBI:17418
99%
88 °C (190 °F)
1,408
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-677-2
missing translation for 'rtecsNumber' : YV6100000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Valeric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pentanoic acid